481915
NAD+, Lithium Salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Sinônimo(s):
NAD+, Lithium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
Ensaio
≥90% (enzymatic)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
chave InChI
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3