N3501
β-Nicotinamide mononucleotide
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-NMN, β-Nicotinamide ribose monophosphate, NMN, Nicotinamide ribotide, Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5′-phosphate
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1[C@@H](C)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)[n+]2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C13H19N2O6P/c1-8-9(2)13(21-11(8)7-20-22(17,18)19)15-5-3-4-10(6-15)12(14)16/h3-6,8-9,11,13H,7H2,1-2H3,(H3-,14,16,17,18,19)/t8-,9+,11+,13+/m0/s1
chave InChI
YYNOOWWEYJELSF-SEMCEJNYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?