N0632
ββ-Dinucleotídeo de nicotinamida adenina
Sinônimo(s):
ββ-DPN, ββ-NAD, Coenzima 1, Cozimase, DPN, NAD, Nadide, Nucleotídeo de difosfopiridina
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (enzymatic)
≥95% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
chave InChI
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?