N1511
β-Dinucleotídeo de nicotinamida adenina
≥99%
Sinônimo(s):
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimase, DPN, NAD, Nadide, Nucleotídeo de difosfopiridina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
chave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Aplicação
- to prepare NAD+ standard solution for a study on NAD+ metabolomics
- as a component of MurI assay reaction partial mixture for glutamate racemase reaction
- as a component of a chromogenic staining solution to stain zebrafish embryos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?