Key Documents
N5755
Sigma-Aldrich
βß-Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato
Sinônimo(s):
βß-NADP, Coenzima II, NADP, Nucleotídeo de trifosfopiridina, TPN
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28N7O17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
743.41 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
forma
powder
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
sodium and potassium: ≤0.04%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
chave InChI
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Aplicação
βA β-nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato hidratada é adequada para:
  • medição da atividade da glicose-6-fosfato desidrogenase
  • ensaio de citocromo P450 3A4 como parte do sistema de regeneração de NADPH
  • ensaio de citocromo P450 2D6 como parte do sistema de regeneração de NADPH
  • determinação do teor de glicose-6-fosfato
Ações bioquímicas/fisiológicas
ββ-Nicotinamida adenina dinucleotídeo 2′-fosfato (NADP+) e β-nicotinamida adenina dinucleotídeo 2′-fosfato, reduzida (NADPH) inclui um par redox de coenzimas (NADP+:NADPH) envolvido em uma ampla gama de reações de óxido-redução catalisadas por enzimas. O par redox NADP+/NADPH facilita a transferência de elétrons em reações anabólicas, como a biossíntese de lipídios e colesterol e o alongamento da cadeia de acil-graxo. O par redox NADP+/NADPH é usado em diversos mecanismos antioxidantes, nos quais protege contra o acúmulo de espécies reativas de oxigênio. A NADPH é gerada in vivo pela via das pentoses fosfato (PPP).
Aceptor de elétrons
Outras notas
Embalado com base no peso sólido.
Esta é uma forma comum da NADP.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
T M Lilley et al.
Oecologia, 175(3), 811-823 (2014-05-20)
Harmful reactive oxygen species (ROS) produced during metabolism and immune responses are neutralized in part by a powerful enzymatic antioxidant system. Inter-species variability in the baseline activity of antioxidant enzymes may be explained by a variety of life history traits.
Bent H Hellum et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 101(5), 350-358 (2007-10-04)
The six commonly used trade herbal products, St. John's wort, common valerian, common sage, Ginkgo biloba, Echinacea purpurea and horse chestnut, and ethanol, were investigated for their in vitro inhibitory potential of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6)-mediated metabolism. Herbal components were
Raoul G Rosenthal et al.
Nature chemical biology, 10(1), 50-55 (2013-11-19)
The pyridine nucleotides NADH and NADPH (NAD(P)H) are ubiquitous redox coenzymes that are present in all living cells. Although about 16% of all characterized enzymes use pyridine nucleotides as hydride donors or acceptors during catalysis, a detailed understanding of how
Yin Wang et al.
Molecular neurobiology, 48(1), 49-61 (2013-04-03)
Glycogen, the largest cytosolic macromolecule, is soluble because of intricate construction generating perfect hydrophilic-surfaced spheres. Little is known about neuronal glycogen function and metabolism, though progress is accruing through the neurodegenerative epilepsy Lafora disease (LD) proteins laforin and malin. Neurons
Bent H Hellum et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(5), 466-475 (2008-03-12)
Extracts of six commonly used commercially available herbal products, St. John's wort, common valerian, common sage, Ginkgo biloba, Echinacea purpurea and horse chestnut were investigated for their in vitro inhibitory potential of CYP3A4 mediated metabolism and P-glycoprotein efflux transport activity.