481973
NADPH, Tetrasodium Salt
A ubiquitous coenzyme that acts as an electron donor in many reactions utilizing dehydrogenase and reductase enzymes.
Sinônimo(s):
NADPH, Tetrasodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, Reduced, 4Na
descrição
Merck USA index - 14, 6348
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥93% (enzymatic)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
yellow
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=C(CC=C2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H30N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
chave InChI
ACFIXJIJDZMPPO-NNYOXOHSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3