Documentos Principais
G3664
Sigma-Aldrich
Glutationa redutase
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
GR, NAD(P)H:glutationa oxidada oxidorredutase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.47
Formulário
ammonium sulfate suspension
Nível de qualidade
atividade específica
100-300 units/mg protein (biuret)
peso molecular
118 kDa
nº de adesão UniProt
atividade externa
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%
lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bakers yeast ... GLR1(856014)
Descrição geral
A glutationa redutase (GLR1) existe nas isoformas mitocondrial e citoplasmática. Ela tem homologia de sequência e estrutural com a tioredoxina redutase, e é uma oxidorredutase que contém flavina. Seu sítio ativo é formado por um dissulfeto com atividade redox e requer NADPH para sua atividade catalítica. Essa é uma enzima muito comum, encontrada em plantas, bactérias, levedura, camundongos e humanos.
Aplicação
A glutationa redutase (GR) de levedura de panificação (Saccharomyces cerevisiae) foi usada:
  • para quantificar o teor de glutationa no tecido miocárdico usando um ensaio de reciclagem enzimática baseado em glutationa redutase e ácido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico)
  • para quantificar a glutationa reduzida (GSH) nos oócitos, usando um ensaio de microglutationa ligeiramente modificado, obtidos de leitoas pré-púberes
  • para preparar a medição de GSSG (glutationa dissulfeto) total + GSH, onde toda a GSSG disponível foi reduzida a GSH, em cristalino de rato
  • para quantificar a glutationa reduzida (GSH) intracelular em oócitos obtidos de ratos
A glutationa redutase (GR) de levedura de panificação foi usada:
  • no ensaio de glutationa para determinar a concentração de glutationa.
  • como padrão para gerar uma curva de calibração.
  • como antígeno para medir a atividade plasmática da GR.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A glutationa (γ-glutamilcisteinilglicina) é um tripeptídeo tiol abundante que tem um papel essencial no mecanismo de defesa contra o estresse oxidativo nas células. A glutationa redutase (GLR1) é responsável pela redução da glutationa dissulfeto (GSSG) a glutationa reduzida (GSH).
A glutationa redutase (GR) é uma flavoenzima essencial para o sistema de defesa antioxidante. A glutationa reduzida (GSH) é usada pela glutationa peroxidase para destoxificar o peróxido de hidrogênio e nesse processo é convertida em glutationa oxidada (GSSG). Em seguida, a GSSG é reciclada de volta a GSH pela glutationa redutase (GR) usando NADPH, que é convertido em NADP+. A GSH regenerada fica então disponível para destoxificar mais peróxido de hidrogênio. A enzima usa FAD como cofator. A GR e a glutationa peroxidase podem inibir a peroxidação lipídica ao atuarem como enzimas antioxidantes no esperma. A glutationa redutase compartilha um motivo estrutural com diversas outras proteínas, incluindo aspartil proteases, citrato sintase, ligadoras de cálcio (“EF hands”), hemoglobinas, lipocalinas e α/β-hidrolases. A GR é estimulada por melatonina e consta que é inibida irreversivelmente por diversos sistemas geradores de radicais de oxigênio.
Definição da unidade
Uma unidade reduz 1,0 μmol de glutationa oxidada por min em pH 7,6 a 25 °C.
forma física
Suspensão em (NH4)2SO4 3,6 M, pH 7,0, com ditiotreitol 0,1 M
Nota de preparo
Purificada por cromatografia de afinidade
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Caryn E Outten et al.
The Journal of biological chemistry, 279(9), 7785-7791 (2003-12-16)
To combat oxidative damage, eukaryotic cells have evolved with numerous anti-oxidant factors that are often distributed between cytosolic and mitochondrial pools. Glutathione reductase, which regenerates the reduced form of glutathione, represents one such anti-oxidant factor, yet nothing is known regarding
Kristin K Brown et al.
Free radical biology & medicine, 45(4), 494-502 (2008-05-27)
Isothiocyanates are phytochemicals with anti-cancer properties that include the ability to trigger apoptosis. A substantial body of evidence suggests that reaction of the electrophilic isothiocyanate moiety with cysteine residues in cellular proteins and glutathione accounts for their biological activity. In
Tünde Pusztahelyi et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 30, 96-101 (2014-12-20)
Selenium deficiency is a major health problem worldwide for about 1 billion people. Bacterial cells usually possess low tolerance to selenite stress and also low ability to reduce high concentrations of toxic selenite. Here, high tolerance to selenite and selenium
Yan-Guang Wu et al.
Cell research, 17(8), 722-731 (2007-08-08)
Selecting oocytes that are most likely to develop is crucial for in vitro fertilization and animal cloning. Brilliant cresyl blue (BCB) staining has been used for oocyte selection in large animals, but its wider utility needs further evaluation. Mouse oocytes
Jing Wang et al.
Acta ophthalmologica, 88(7), 779-785 (2010-01-28)
To investigate the evolution of cataract development and glutathione redox balance in the rat lens after in vivo close-to-threshold dose exposure to ultraviolet radiation (UVR) around 300 nm. Three groups of 10 Sprague-Dawley rats were unilaterally exposed to 8 kJ/m²
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions