A0157
Ascorbate Oxidase from Cucurbita sp.
lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
L-Ascorbate:oxygen oxidoreductase, Ascorbase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Cucurbita spp.)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
1,000-3,000 units/mg protein
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in the culture medium for differentiation into osteoblasts
- to oxidize ascorbic acid producing monodehydroascorbate in monodehydroascorbate reductase assay
- in determining ascorbate (AsA) and dehydroascorbate (DHA) concentrations
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1