Documentos Principais
10736619001
Roche
Ascorbate Oxidase Spatula
from Cucurbita species
Sinônimo(s):
ascorbate oxidase
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
plant (Cucurbita species)
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade específica
17 units
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
protect from light
concentração
≥0.1-1.0 % (w/w)
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
light gray
pH ideal
~6.0
faixa de pH
5.6-7.0
solubilidade
water: partially soluble
adequação
suitable for HPLC
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
food and beverages
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
L-ascorbate:oxygen oxidoreductase
Especificidade
Specific activity: One spatula contains approximately 17 U ascorbate oxidase at +25°C with L-ascorbate as the substrate.
Aplicação
The spatula serves to remove ascorbic acid from aqueous solutions in which the presence of ascorbic acid (ascorbate, vitamin C) can interfere with the investigation of the sample material, for example, the detection of blood (erythrocytes) in urine or the determination of oxalic acid in urine during research studies.
The ascorbic acid to be removed should not exceed a concentration of 10 μg/ml. For concentrations in the range of 50 to 100 μg/ml, stir for 15 minutes. For higher concentrations, the solution should be appropriately diluted.
forma física
Spatulas
Armazenamento e estabilidade
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107366190014061838674920