Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
N1630
Sigma-Aldrich
βDinucleotídeo de β-nicotinamida e adenina 2′-fosfato reduzido
≥93% (HPLC)
Sinônimo(s):
ββ-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II reduzida, Dinucleotídeo de di-hidronicotinamida adenina fosfatado, NADPH Na4, Nucleotídeo de trifosfopiridina reduzido, TPNH2 Na4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
833.35 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥93% (HPLC)
≥93% (spectrophotometric assay)
forma
powder
solubilidade
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
chave InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Aplicação
βA β-NADPH é adequada para uso em:
  • dessaturação de ácidos graxos
  • ensaio de atividade da dessaturase
  • detecção histoquímica de atividade da NADPH diaforase na coluna vertebral torácica de ratos, coelhos e faisões
  • medição de glutationa em culturas de oligodendrócitos
Ações bioquímicas/fisiológicas
βA β-NADPH é a forma reduzida da NADP+ gerada pela via das pentoses-fosfato. Ela funciona como uma transportadora de poder redutor e transfere H+ e 2 e para precursores oxidados nas reações de redução de biossíntese. É uma coenzima essencial da atividade catalítica de enzimas como a glutationa redutase, diacetil redutase, di-hidrofolato redutase, desidrogenase glutâmica, p-hidroxibenzoato hidroxilase, NADPH-FMN oxidorredutase, nitrato redutase e tiorredoxina redutase. Ela também é parte dos sistemas de transporte de elétrons do P450.
A NADPH é doadora de elétrons e cofator de diversas enzimas de redox, inclusive a óxido nítrico-sintase.
Nota de preparo
Quimicamente reduzida.
Outras notas
Embalado com base no peso sólido.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Wada et al.
Journal of bacteriology, 175(18), 6056-6058 (1993-09-01)
The desA gene of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC6803 was expressed in Escherichia coli, which does not contain any fatty acid desaturase. The product of the desA gene catalyzed the desaturation of fatty acids at the delta 12 position.
D Kluchová et al.
European journal of histochemistry : EJH, 45(3), 239-248 (2002-01-05)
The distribution of NADPH-diaphorase (NADPH-d) activity was investigated and compared in the rat, rabbit and pheasant thoracic spinal cord. The investigation of all spinal cord regions (laminae) in three experimental species revealed marked differences in the distribution of NADPH-d activity.
S A Back et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(16), 6241-6253 (1998-08-11)
Death of oligodendrocyte (OL) precursors can be triggered in vitro by cystine deprivation, a form of oxidative stress that involves depletion of intracellular glutathione. We report here that OLs demonstrate maturation-dependent differences in survival when subjected to free radical-mediated injury
Hong Wang et al.
Journal of gastroenterology, 54(5), 407-418 (2018-11-02)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are a family of intracellular Ca2+ release channels located on the membrane of endoplasmic reticulum, which have been shown to play critical roles in various cellular and physiological functions. However, their function in regulating gastrointestinal (GI)
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)