Documentos Principais
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
Sinônimo(s):
βß-Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, ββ-NADH-Na2, βFosfato de β-NADH, Nucleotídeo de trifosfopiridina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26N7Na2O17P3
Número CAS:
Peso molecular:
787.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
powder
peso molecular
Mr 743.4
Mr 787.4
embalagem
pkg of 1 g (10128058001)
pkg of 100 mg (10128031001)
pkg of 5 g (10240354001)
pkg of 500 mg (10128040001)
fabricante/nome comercial
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
chave InChI
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
Descrição geral
A nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) e NADPH formam um par redox. A proporção de NADPH/NADP regula o potencial redox intracelular, influenciando, assim, as reações metabólicas in vivo.
Aplicação
O sal dissódico fosfato de β-NADH foi usado para a quantificação de glicose no glicogênio. Também foi usado para ensaio de hexoquinase.
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2 ºC a 8 ºC
10 mg/ml em solução aquosa, contém no mínimo 99% de NADP após 4 semanas entre 2 ºC e 8 °C
Nota de análise
Coeficientes de absorbância: 18,0 x 103 [l x mol-1 x cm-1] em 260 nm, 5,9 x 103 [l x mol-1 x cm-1] em 333 nm (complexo CN)
Absorbância em 340 nm: Tampão de imidazol, 100 mM pH 6,7, NADP 2 mM (= 14,87 mg/10 ml) : A340 aproximadamente 0,100.
Absorbância em 360 nm: Solução aquosa de NADP, 10 mg/ml: A360 aproximadamente 0,200-0,250.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Redox modulation of glucose-6-P dehydrogenase in Anacystis nidulans and its 'uncoupling' by phage infection.
C Cséke et al.
FEBS letters, 126(1), 85-88 (1981-04-06)
Malgorzata Adamczyk et al.
Methods in enzymology, 500, 233-257 (2011-09-29)
In vitro enzymatic assays of cell-free extracts offer an opportunity to assess in vivo enzyme concentrations. If performed under conditions that resemble the conditions in vivo, they may also reveal some of the capacities and properties of the same enzymes
Jinrui Zhang et al.
Scientific reports, 5, 12846-12846 (2015-08-06)
Eukaryotic metabolism is organised in complex networks of enzyme catalysed reactions which are distributed over different organelles. To quantify the compartmentalised reactions, quantitative measurements of relevant physiological variables in different compartments are needed, especially of cofactors. NADP(H) are critical components
Lin Zhu et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(10), E1188-E1197 (2014-04-03)
The development of insulin resistance in the liver is a key event that drives dyslipidemia and predicts diabetes and cardiovascular risk with obesity. Clinical data show that estrogen signaling in males helps prevent adiposity and insulin resistance, which may be