G7250
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
G-6-P-Na2, Robison ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
chave InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.