F1502
D-Fructose 6-phosphate dipotassium salt
≥97% (enzymatic), amorphous powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (enzymatic)
Formulário
amorphous powder
Impurezas
≤0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate
≤1.5 mol % glucose 6-phosphate
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
traços de cátion
K: 20.3-26.2% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OCC1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5+,6?;;/m1../s1
chave InChI
UNAFCPBHNZYEIY-UHOQFTJOSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Protocolos
Enzymatic Assay of Fructose-6-Phosphate Kinase Pyrophosphate Dependent