C6848
Ciproxifan maleate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Cyclopropyl (4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propyloxy]phenyl) ketone maleate salt, FUB 359 maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 32 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2
InChI
1S/C16H18N2O2.C4H4O4/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
RLQFKEYRALXXEJ-BTJKTKAUSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves