C5423
Clenbuterol hydrochloride
≥95% (TLC), powder, β2-adrenoceptor agonist
Sinônimo(s):
4-Amino-α-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
chave InChI
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Aplicação
- as an agonist for β-adrenergic receptor (β-AR) from chick skeletal muscle
- to induce hypertrophic effects in masseter, digastric, and temporalis muscles of rat
- as a reference β-agonist standard in tandem mass spectrometry(MS-MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.