F1016
Fenoterol hydrobromide
Sinônimo(s):
2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
originador
Boehringer Ingelheim
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
chave InChI
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?