T2705
Topotecan hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC and enzymatic), powder, topoisomerase I inhibitor
Sinônimo(s):
9-[(dimethylamino)methyl]-10-hydroxy-(20S)-camptothecin hydrochloride hydrate, NSC-609669 hydrochloride hydrate, SKF-104864A hydrochloride hydrate, hycamptamine hydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Topotecan hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC and enzymatic)
Ensaio
≥98% (HPLC and enzymatic)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)c(c(cc4)O)CN(C)C
InChI
1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1
chave InChI
UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP1MT(116447)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox