E1383
Etoposide
95.0-105.0% (anhydrous basis), powder, topoisomerase II inhibitor
Sinônimo(s):
4′-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside), VP-16-213
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Etoposide, synthetic, 95.0-105.0%, powder
fonte biológica
synthetic
Ensaio
95.0-105.0%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pKa
9.8
pf
236-251 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
originador
Teva
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
chave InChI
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TOP2A(7153) , TOP2B(7155)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Top2a(360243)
Descrição geral
Aplicação
- to prepare drug stock solution in dimethyl sulfoxide (DMSO) and also to profile and compare the sensitivity of DT40 mutant cells
- to incubate cells for cell viability assay
- to treat neuro-2A cells to induce programmed cell death
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox