46725
Salbutamol
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
chave InChI
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Descrição geral
Aplicação
- Fish plasma by solid phase extraction (SPE) followed by analysis using liquid chromatography combined with electrospray ionization triple quadrupole mass spectrometry (ESI-LC-QqQMS).
- Feed samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) as well as supercritical fluid chromatography (SFC) with MS/MS.
- Pig hair by HPLC in combination with ESI-MS/MS.
- Water and swine feed by dual labeled time-resolved fluoroimmunoassay (TRFIA) using lanthanide ions-based fluorescent probes and HPLC equipped with ultraviolet (UV) detector.
- Treated wastewater by direct injection (DI) combined with UHPLC coupled to quadrupole-linear ion trap analyser (QqLIT-MS/MS).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)