Documentos Principais
BP451
Salbutamol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
239.31
Beilstein:
6405698
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salbutamol, albuterol
Formulário
crystalline powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
chave InChI
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Salbutamol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
β2-adrenoceptor agonist
Embalagem
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)