BP712
Salbutamol aldehyde impurity
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salbutamol, albuterol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
chave InChI
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)