Documentos Principais
BP852
Salbutamol impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-tert-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
209.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salbutamol, albuterol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
chave InChI
JOGFUYPGDLRKHD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Salbutamol impurity B BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Salbutamol Tablets
  • Salbutamol Inhalation Powder
  • Salbutamol Inhalation Powder, pre-metered
  • Salbutamol Injection
  • Salbutamol Nebuliser Solution
  • Embalagem
    Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)