PHR1053
Albuterol sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Albuterol Sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 302
traceable to Ph. Eur. S0150000
traceable to USP 1012633
família API
albuterol, salbutamol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)CO.N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)CO
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)