Documentos Principais
1358784
USP
Levalbuterol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Levalbuterol hydrochloride, (R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
275.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levalbuterol, albuterol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
chave InChI
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Levalbuterol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Levalbuterol Inhalation Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-Adrenergic Agonist; Bronchodilator; more active isomer of albutamol
Levalbuterol (levosalbutamol) is the more active isomer of albuterol. Levalbuterol is a β-adrenergic agonist; a bronchodilator used clinically to treat asthma and COPD..
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)