1358810
USP
Levalbuterol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(methoxymethyl)phenol, α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)benzenemethanol, Albuterol monomethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levalbuterol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(17)10-5-6-12(16)11(7-10)9-18-4/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3
chave InChI
AWYDXHUMBDRXQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Levalbuterol Hydrochloride
- Levalbuterol Inhalation Solution
- Albuterol Tablets
- Albuterol Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3