Y0001342
Sucralose impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 6-chloro-6-deoxy-α-D-glucopyranoside, 1′,6,6′-Trichloro-1′,6,6′-trideoxysucrose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sucralose
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,16-20H,1-3H2
chave InChI
BPQOIESVQZIMHQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)