Y0000583
Valerian standardised dry extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Valerenic acid, (2E)-3-[(4S,7R,7aR)-2,4,5,6,7,7a-Hexadydro-3,7-dimethyl- 1H-inden-4-yl]-2-methyl-2-propenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valeriana officinalis
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CCC(C)=C1[C@@H](CC[C@H]2C)\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1
chave InChI
FEBNTWHYQKGEIQ-SUKRRCERSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)