SML0138
Levalbuterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -25 to -35°, c = 0.1 in H2O
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
chave InChI
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3