E2451000
Etilefrine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)-1-ethanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etilefrine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H2](CC(O)c1cc(ccc1)O)CC
InChI
1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
chave InChI
KTNROWWHOBZQGK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)