D27004
N,N′-Diphenylethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
1,2-Dianilinoethane, N,N′-Ethylenedianiline, Wanzlick’s Reagent for aldehydes
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
65-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CNc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
chave InChI
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To prepare nickel(II) chelates to study their chemical reactivities.
- To prepare N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by reacting with substituted benzaldehydes.
- As a starting material to prepare substituted cyclic poly(methyl methacrylate)s.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?