P24152
N-Phenylethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)aniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.587 (lit.)
p.e.
262-264 °C (lit.)
densidade
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7,9H2
chave InChI
OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P24152-10G | 4061838355416 |
P24152-25G | 4061834363163 |