413348
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine
technical grade
Sinônimo(s):
2-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)ethylamino]ethylamine, 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C10H27N3O3Si/c1-14-17(15-2,16-3)10-4-6-12-8-9-13-7-5-11/h12-13H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?