440302
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane
technical grade, ≥80%
Sinônimo(s):
Dow Corning® product Z-6020, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥80%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
146 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- [3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane has been used in the synthesis of various polyhedral silsesquioxanes, (RSiO1.5)n (SSQO).
- It can be functionalized onto the mesoporous SBA-15 silica to be used as matrices for controlled drug delivery.
- It is also used in the synthesis of silane-based polymer, which is used in conducting instant adhesives.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
respiratory tract irritation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?