06667
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
≥95.0%
Sinônimo(s):
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
Ensaio
≥95.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.450
densidade
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?