Key Documents
440167
Sigma-Aldrich
(3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano
≥98%
Sinônimo(s):
3-(2,3-epoxipropoxi) propiltrimetoxisilano, GLYMO, Éter glicidil-3-(trimetoxisilil) propílico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20O5Si
Número CAS:
Peso molecular:
236.34
Beilstein:
4308125
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
120 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O (3-glicidiloxipropil)trimetoxissilano (GPTMS) é um organossilano bifuncional com três grupos metóxi de um lado e um anel epóxi do outro lado. Os grupos metóxi se ligam bem com substratos de vidro criando uma matriz 3D. O grupo epóxi é reativo com amidas, álcoois, tióis e ácidos. O GPTMS é altamente reativo em água e pode ser usado como um agente de ligação entre a superfície da sílica e a matriz polimérica.
Aplicação
O GPTMS é amplamente utilizado como um precursor de sílica. O GPTMS sozinho com tetraetilortossilicato (TEOS) pode ser misturado com quitosana para uso como um enchimento para estrutura polimérica para engenharia de tecido ósseo. Ele também pode ser revestido na superfície da liga de alumínio para proteger contra corrosão. O GPTMS pode ser usado para funcionalizar (envolver) nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) que podem ser usados como um reforço em nanocompósitos de matriz epoxídica.
O pré-tratamento do aço carbono com 3-(glicidoxipropil)trimetoxissilano aumenta a adesão seca e úmida e, ao mesmo tempo, reduzo a taxa de desprendimento catódico de um revestimento epóxi
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jadra Mosa et al.
Membranes, 9(9) (2019-08-30)
Organic/inorganic hybrid membranes that are based on GTT (GPTMS-TMES-TPTE) system while using 3-Glycidoxypropyl-trimethoxysilane (GPTMS), Trimethyletoxisilane (TMES), and Trimethylolpropane triglycidyl ether (TPTE) as precursors have been obtained while using a combination of organic polymerization and sol-gel synthesis to be used as
Functionalization of carbon nanotubes with (3-glycidyloxypropyl)-trimethoxysilane: Effect of wrapping on epoxy matrix nanocomposites.
Hoepfner, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 133(47), 814-820 (2016)
Room temperature ionic liquids for epoxy nanocomposite synthesis: Direct dispersion and cure.
Throckmorton JA, et al.
Composites Science and Technology, 86(47), 38-44 (2013)
Organic-inorganic bonding in chitosan-silica hybrid networks: physical properties.
Trujillo, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 53(19), 1391-1400 (2015)
An assessment of the corrosion protection of AA2024-T3 treated with vinyltrimethoxysilane/(3-glycidyloxypropyl) trimethoxysilane.
Dalmoro V et al.
Corrosion Science, 92(19), 200-208 (2015)
Artigos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.