Documentos Principais
440159
Sigma-Aldrich
3-(Trimetoxisilil)propol metacrilato
98%
Sinônimo(s):
Silano A174, [3-(Metacriloiloxi)propil]trimetoxisilano
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
248.35
Beilstein:
1952435
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Impurezas
1% methyl alcohol from hydrolysis
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
190 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
chave InChI
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propila (TMSPMA) é amplamente utilizado como monômero e como agente de acoplamento em reações de polimerização. Ele é copolimerizado com outros monômeros, como estireno ou acrilatos, para produzir filmes de polímero com propriedades mecânicas aprimoradas e adesão a vários substratos. Também melhora a estabilidade do polímero em relação à radiação UV. Além disso, o TMSPMA também é usado como agente de ligação cruzada em géis de polímero, pois reage com outros grupos funcionais, como grupos hidroxila ou carboxila, para formar ligações covalentes estáveis que melhoram as propriedades mecânicas do polímero. Além disso, o TMSPMA também tem sido usado em vários campos, incluindo baterias de íons de lítio, aplicações de engenharia de materiais restauradores dentários e várias outras aplicações biomédicas.
Aplicação
O metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propila (TMSPMA) pode ser usado como:
  • Uma molécula de ligação para sintetizar uma estrutura baseada em um híbrido de silsesquioxano oligomérico poliédrico (POSS) TMSPMA para possíveis aplicações de engenharia de tecidos.
  • Um agente de acoplamento na preparação de compostos de acrilato epóxi/SiO2 modificados com uretano e curáveis por luz visível para melhorar a adesão entre o preenchimento, as nanopartículas de SiO2 e a matriz de resina. Esses compostos também são aplicáveis como materiais de restauração dentária.
  • Um monômero para sintetizar um material eletrolítico de polímero para uso em baterias de íons de lítio.
  • Um agente de acoplamento de silano para a modificação de nanopartículas TiO2. O nano-TiO2 modificado por TMPSM apresenta excelente estabilidade em água, o que o torna adequado para o processamento de nanocompostos de polímeros.
  • Um monômero na síntese de copolímeros de bloco reativos por meio de polimerização radical de transferência de átomo. Esses copolímeros em bloco podem ser usados para construir uma variedade de nanomateriais híbridos.
Os nanocompostos Ag-Ce funcionalizados com TMSPM podem ser usados para a detecção seletiva de Hg(ll) pelo método calorimétrico. A mudança significativa de cor e a formação de agregados de compostos funcionalizados com TMPSM na presença de íons Hg(ll) tornam a sonda exclusiva para estimativa calorimétrica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Juyeol Bae et al.
Nature communications, 10(1), 3209-3209 (2019-07-22)
Liquid foam consists of liquid film networks. The films can be thinned to the nanoscale via evaporation and have potential in bottom-up material structuring applications. However, their use has been limited due to their dynamic fluidity, complex topological changes, and
José Renato Cavalcanti Queiroz et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 28(2), 189-196 (2011-11-01)
This study characterized the feldspathic ceramic surfaces after various silanization protocols. Ceramic bars (2 mm × 4 mm × 10 mm) (N = 18) of feldpathic ceramic (VM7, VITA Zahnfabrik) were manufactured and finished. Before silane application, the specimens were
Alphonsus H C Ng et al.
Nature communications, 6, 7513-7513 (2015-06-25)
We report a new technique called Digital microfluidic Immunocytochemistry in Single Cells (DISC). DISC automates protocols for cell culture, stimulation and immunocytochemistry, enabling the interrogation of protein phosphorylation on pulsing with stimulus for as little as 3 s. DISC was used
Caroline Cvetkovic et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(28), 10125-10130 (2014-07-02)
Combining biological components, such as cells and tissues, with soft robotics can enable the fabrication of biological machines with the ability to sense, process signals, and produce force. An intuitive demonstration of a biological machine is one that can produce
Mohammad Atai et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 28(2), 133-145 (2011-12-06)
The study evaluates properties of an experimental dental composite consisting of a porous thermally sintered nano-silica as filler. The properties are compared with those of an experimental composite containing micro fillers and a commercially available nano-composite, Filtek Supreme(®) Translucent. Different
Artigos
The Progress in Development of Dental Restorative Materials
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.