235768
Vinyltrimethoxysilane
98%
Sinônimo(s):
(Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
p.e.
123 °C (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?