Key Documents
8.41807
Sigma-Aldrich
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
for synthesis
Sinônimo(s):
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
236.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
219-784-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
pb
290 °C/1013 hPa
pf
<-70 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup