Key Documents
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane
98%
Sinônimo(s):
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
280.39
Beilstein:
1795316
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
pb
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
chave InChI
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)