Documentos Principais
8.41268
Sigma-Aldrich
Trimethoxyvinylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethoxyvinylsilane, Vinyltrimethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O3Si
Número CAS:
Peso molecular:
148.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
220-449-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
88 hPa ( 55 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
235 °C
potência
7120 mg/kg LD50, oral (Rat)
3259 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1 % (v/v)
p.e.
123 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 22 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.973
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup