482048
Poly(dimethylsiloxane-co-diphenylsiloxane), divinyl terminated
average Mn ~9,300
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~9,300
índice de refração
n20/D 1.465
viscosidade
~500 cSt(lit.)
pb
>400 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)C=C.O=[Si](c1ccccc1)c2ccccc2
Categorias relacionadas
Descrição geral
84:16 mole ratio of dimethylsiloxane:diphenylsiloxane
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.