Documentos Principais
482374
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~13,000
Nível de qualidade
composição
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
índice de refração
n20/D 1.405
viscosidade
~260 cSt(lit.)
p.e.
>93 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.