Documentos Principais
378445
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 50 cSt 
About This Item
Fórmula linear:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.423
viscosidade
50 cSt
densidade
0.982 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
chave InChI
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>214.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 101.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
378445-250ML
378445-50ML4061838146106
378445-5ML