Key Documents
378461
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 500 cSt 
About This Item
Fórmula linear:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.4291
viscosidade
500 cSt
densidade
0.995 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.