Documentos Principais
378488
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 125 cSt 
About This Item
Fórmula linear:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.497
viscosidade
125 cSt
densidade
1.066 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
chave InChI
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
437.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
225.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.