Documentos Principais
480320
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxane]
viscosity 75 cSt (lit.)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
índice de refração
n20/D 1.451
Nível de qualidade
viscosidade
75 cSt(lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
Aplicação
Emulsifier and foaming agent.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.