482145
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~24,000
Sinônimo(s):
Hydrogen-terminated di-Me silicones
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~24,000
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.406
viscosidade
~1,000 cSt(lit.)
pb
230 °C (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.