Key Documents
81330
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Sinônimo(s):
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.398
viscosidade
15-40 mPa.s(20 °C)
densidade
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Outras notas
Reducing agent
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
399.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
204 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)