235733
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
97%
Sinônimo(s):
1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl)ether, Bis(dimethylsilyl)oxide, Tetramethyldisiloxane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pb
70-71 °C (lit.)
densidade
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
chave InChI
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reactant to synthesize mono-functionalized siloxane derivatives via hydrosilylation reaction.
- A reducing agent to synthesize alkyl halides from aldehydes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9.99 °C - closed cup