Documentos Principais
66612
Sigma-Aldrich
Methyldiethoxysilane
≥96%
Sinônimo(s):
Diethoxy-methylsilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H14O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
134.25
Beilstein:
1733975
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96%
p.e.
94-95 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Bhushan P Mahadik et al.
Biomaterials, 67, 297-307 (2015-08-04)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are a rare stem cell population found primarily in the bone marrow and responsible for the production of the body's full complement of blood and immune cells. Used clinically to treat a range of hematopoietic disorders